missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Biotin-DADOO
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | Biochemical Assay Reagents |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 138529-46-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.5 g/mol |
| Solubility | DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 100 mg/mL (267.02 mM) |
| Synonym | Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine ∣ EZ-Link Amine-PEO2-Biotin |
| Target | HBV |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?