missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Disposable Overboots
Beschreibung
- Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
- Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
- Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Universal |
| Material | CleanTough™ |
| Latex Free | Yes |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Sterile |
| Closure Type | Ties |
| Sole Type | Slip-resistant |
| Construction | Bound Seams, Single Needle Stitching |
| Closure Color | White |
| Mehr anzeigen |
N/A
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?