missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIO-acetoxime, MedChemExpress

Product Code. 16436746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16436746

Brand: Medchem Express HY15356

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress BIO-acetoxime (BIA) is a potent and selective GSK-3 inhibitor, with IC50s of both 10 nM for GSK-3α/β. BIO-acetoxime has anticonvulsant and anti-infection activity.

BIO-acetoxime (BIA) is a potent and selective GSK-3 inhibitor, with IC50s of both 10 nM for GSK-3α/β. BIO-acetoxime has anticonvulsant and anti-infection activity.

Especificaciones

Chemical Name or Material BIO-acetoxime
CAS 667463-85-6
Color Purple
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H12BrN3O3
Quantity 100 mg
Synonym BIA
Solubility Information DMSO : 20.83 mg/mL (52.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(Br)=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C/3=N\OC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 398.21
Formula Weight 398.21
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado