missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bilirubin (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bilirubin |
| CAS | 635-65-4 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C33 H36 N4 O6 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Hematoidin (6CI), 2,17-Diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, (4Z,15Z)-Bilirubin IXα, (Z,Z)-Bilirubin, (Z,Z)-Bilirubin IXα, Bilirubin, Bilirubin IXα, Cholerythrin, NSC 26685 |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14- |
| SMILES | CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O |
| IUPAC Name | 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 584.662 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?