missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BID Antibody (005), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Product Code. 18356081 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18356081 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18356081 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289516AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

BID Monoclonal specifically detects BID in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen BID
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 5
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BID (P55957-1; Met1-Asp195).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 637
Test Specificity No cross-reactivity in ELISA with: Mouse BID
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.