missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BICD1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18426024 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18426024 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18426024 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176922R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

BICD1 Polyclonal antibody specifically detects BICD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen BICD1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Bicaudal D (Drosophila) homolog 1, bicaudal D homolog 1 (Drosophila), BICD, Bic-D 1, cytoskeleton-like bicaudal D protein homolog 1, protein bicaudal D homolog 1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human BICD1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of BICD1. Amino Acid Squence: CPTVSPDTALPEEQPHS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 636
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.