missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI 2536, MedChemExpress

Product Code. 16454007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16454007

Brand: Medchem Express HY50698

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.

BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.

Specifications

Chemical Name or Material BI 2536
CAS 755038-02-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H39N7O3
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 65 mg/mL (124.60 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (47.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
SMILES O=C1[C@H](N(C2=C(N1C)C=NC(NC3=CC=C(C(NC4CCN(C)CC4)=O)C=C3OC)=N2)C5CCCC5)CC
Molecular Weight (g/mol) 521.65
Formula Weight 521.65
Percent Purity 98.09%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.