missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bezafibrate-d6 (dimethyl-d6), TRC

Product Code. 30334180
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
Unit Size:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30334180 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30334180 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3410010.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Bezafibrate D6 (dimethyl D6)
CAS 1219802-74-0
Molecular Formula C19 2H6 H14 Cl N O4
Quantity 0.5 mg
Synonym Bezafibrate D6 (dimethyl D6), 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 367.86
Formula Weight 367.1457
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.