missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BETd-246, MedChemExpress
Descripción
BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | BETd-246 |
| CAS | 2140289-17-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C48H55N11O10 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 200 mg/mL (211.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCOCCOCCOCCCNC7=CC=CC(C(N8C(CC9)C(NC9=O)=O)=O)=C7C8=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 946.02 |
| Formula Weight | 946.02 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?