missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Naphthylcarbinol, TRC

Código de producto. 30480384
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30480384 5 g
30474624 10 g
30472676 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30480384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3456455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1592-38-7
Molecular Formula C11H10O
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Synonym 2-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthylcarbinol, 2-Naphthylmethanol, 2-Naphthylmethyl Alcohol, NSC 408615, Naphthalen-2-ylmethanol, beta-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthalenemethanol
IUPAC Name naphthalen-2-ylmethanol
SMILES OCc1ccc2ccccc2c1

Especificaciones

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
Formula Weight 158.0732
Chemical Name or Material beta-Naphthylcarbinol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.