missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Hydroxyisovaleric Acid, TRC

Product Code. 30134385
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
50 g
Unit Size:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134385 50 g 50g
30132731 1 g 1g
30008187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134385 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94360550G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 625-08-1
Molecular Formula C5 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
IUPAC Name 3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)(O)CC(=O)O

Spezifikation

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Formula Weight 118.063
Chemical Name or Material beta-Hydroxyisovaleric Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.