missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Catenin Antibody (CTNNB1/1508), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-53365-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta-Catenin Monoclonal specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| beta-Catenin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| Mouse | |
| 92 kDa | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 1499 | |
| Store at 4C. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CTNNB1/1508 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| CTNNB1 | |
| Recombinant human full-length beta-Catenin protein fragment | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur