missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Product Code. 18343746 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18343746 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18343746 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299751IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Polyclonal specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 (NP_001488.2; Gly 44-Ser 398).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2683
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.