missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody (394709) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30737530 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30737530 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30737530 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB36091D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 394709
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human β-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1, Ala44-Ser398, Accession # P15291
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2683
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.