missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody (CL9500) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21171PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, Glucuronosyltransferase P, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9P2W7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology | |
| 27087 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9500 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur