missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestatin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484247
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16484247

missing translation for 'mfr': Medchem Express HYB0134

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.

Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.

Spezifikation

Chemical Name or Material Bestatin
Physical Form Solid
CAS 58970-76-6
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H24N2O4
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym Ubenimex
Solubility Information DMSO : 8.33 mg/mL (27.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 308.37
Formula Weight 308.37
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt