missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl Isothiocyanate, TRC

Product Code. 30134928
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30134928 50 g 50g
30005009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28150050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 622-78-6
Molecular Formula C8 H7 N S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Synonym Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
IUPAC Name isothiocyanatomethylbenzene
SMILES S=C=NCc1ccccc1

Spezifikation

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Formula Weight 149.0299
Chemical Name or Material Benzyl Isothiocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.