missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benztropine mesylate, MedChemExpress

Product Code. 16472209
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16472209

Marca: Medchem Express HYB0520A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Benztropine mesylate (Benzatropine mesylate) is an orally active centrally acting anticholinergic agent that can be used for Parkinson's disease research. Benztropine mesylate is an anti-histamine agent and a dopamine re-uptake inhibitor. Benztropine mesylate is also a human D2 dopamine receptor allosteric antagonist. Benztropine mesylate also has anti-CSCs (cancer stem cells) effects.

Benztropine mesylate (Benzatropine mesylate) is an orally active centrally acting anticholinergic agent that can be used for Parkinson's disease research. Benztropine mesylate is an anti-histamine agent and a dopamine re-uptake inhibitor. Benztropine mesylate is also a human D2 dopamine receptor allosteric antagonist. Benztropine mesylate also has anti-CSCs (cancer stem cells) effects.

Specifica

Chemical Name or Material Benztropine mesylate
CAS 132-17-2
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H29NO4S
Quantity 1 g
Synonym Benzatropine mesylate Benzotropine mesylate Benztropine methanesulfonate
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@H]2CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C[C@@H]1CC2.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 403.54
Formula Weight 403.54
Percent Purity 99.52%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato