missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzenes Mixture for HJ 584-2010 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?