missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzaldehyde Dimethyl Acetal, TRC

Product Code. 30330832
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30330832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30330832 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1839001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Molecular Formula C9H12O2
Quantity 1 g
Synonym (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES COC(OC)c1ccccc1
IUPAC Name dimethoxymethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Formula Weight 152.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.