missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benedict's Reagent, Pure, Qualitative, Fisher Chemical™

Product Code. 10325900 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10325900

Brand: Fisher Chemical J/2100/15

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

MDL Number 146068

Specifikationer

Color Blue
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 L
Physical Form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benedict's reagent (qualitative)
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Skyddsangivelse
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium carbonate, Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.