missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Bench Top pH Meters

Product Code. 11622210
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Each
Accuracy:
±0.01
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Accuracy
11622210 Each -
10423448 Each ±0.01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11622210 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI207

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Featuring a built-in 500 rpm magnetic stirrer, extended pH range, dual-level LCD with icons for stability and buffer recognition, and temperature display in either Celsius or Fahrenheit; this pH benchtop meter is ideal for educational purposes.

A low cost, space efficient bench top pH meter, with a built-in magnetic stirrer. The HI-208 also features automatic pH calibration, automatic temperature compensation and is supplied complete with pH electrode which incorporates the temperature sensor. Powered by mains electricity or the supplied 9V battery (run time up to 500hr).
  • Compact bench pH meter
  • Built-in magnetic stirrer
  • Mains or batteries operated
  • Built-in sample beaker and electrode holder
  • Dual level LCD display for pH and temperature
  • pH electrode with temperature sensor included
  • Automatic pH calibration and temperature compensation

Spezifikation

Description Bench Top pH Meter
Accuracy (Temperature) ±0.5°C
Accuracy (pH) ±0.02
For Use With (Application) For Education
Calibration Automatic
Range (pH) -2 to 16
Resolution (pH) 0.01
Calibration Points 1 or 2 with 2 sets of memorized buffers
Temperature Range (Metric) -5.0°C to +105.0°C
Resolution (Temperature) 0.1°C
Display Type LCD
AC Adapter Yes
Model HI207
Power Supply 12 VDC
Detection Range -2 to 16 pH
Temperature Compensation Automatic from –5.0 to 105.0°C
Temperature (Metric) Operating -5.0°C to +105.0°C
Battery Type 9V
Battery Life 500 hr.
Depth (Metric) 203 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.