missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bemcentinib, MedChemExpress

Product Code. p-200098873
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16476328

Brand: Medchem Express HY15150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.

Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.

Tekniske data

Chemical Name or Material Bemcentinib
Physical Form Solid
CAS 1037624-75-1
Color Pink
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C30H34N8
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym R428 BGB324
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Molecular Weight (g/mol) 506.64
Formula Weight 506.64
Percent Purity 95.02%
Grade Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.