missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Cytometric Bead Array Mouse IL-5 Enhanced Sensitivity Flex Set

Artikelnummer. 15891739
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15891739

Marke: BD 562234

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Capture beads, detection reagent, standards.

For measuring mouse Interleukin-5 (IL-5) in serum and cell culture supernatant samples

  • Bead-based immunoassay
  • Bead A6
  • Also measures soluble analytes present in very low concentrations

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-5
Cross Reactivity Mouse
Includes 1 Vial capture bead, 1 vial detection reagent, 2 vials standard (lyophilized)
Quantity 100 Tests
Sample Type Serum, Cell Culture Supernatant
Content And Storage 4°C
For Use With (Application) Measures Mouse interleukin-5, flow cytometry and immunoassay
Product Type Mouse IL-5 enhanced sensitivity flex set (bead A6)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mouse IL-5 Enhanced Sensitivity Flex Set
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P363-Wash contaminated clothing before reuse.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : CMIT/MIT
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt