Learn More
Beschreibung
Includes
Recombinant Human Active Caspase-3: 5μg, Ac-DEVD-AFC, Caspase-3 Fluorogenic Substrate: 1.0mg, Ac-DEVD-CHO, Caspase-3 Inhibitor: 1.0mg
Caspases are cysteine proteases that play central role in apoptosis. The caspase family was discovered by searching human cDNA libraries for sequences homologous to ced-3, a C. The rate of caspase-3 enzymatic hydrolysis can be measured by release of AFC, from Ac-DEVD-AFC caspase substrate, through emission at 480-520nm (peak at 505nm) upon excitation at 400nm using UV spectrofluorometry
- Consisting of 12kDa and 17kDa subunit derived from 32kDa pro-enzyme (pro- caspase-3)
- Cleaves PARP, an enzyme that is involved in DNA repair and genomic maintenance
- The cleavage site in PARP is C-terminal to Asp-216
- Cleaves the tetrapeptide between D and AFC, thus releasing the fluorogenic AFC
- Expressed in E.coli and purified
Enzyme assay
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Enzyme Assay |
| Name | Caspase-3 Enzyme Set |
| Quantity | 20 Tests |
| Storage Requirements | -80°C |
| Cross Reactivity | Human |
Research use only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.