missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-xL Antibody (016), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18424908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18424908 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18424908 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289507JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Bcl-xL Monoclonal antibody specifically detects Bcl-xL in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Bcl-xL
Applications Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 016
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Apoptosis regulator Bcl-X, bcl2-L-1, BCL2-like 1, bcl-2-like protein 1, BCLXBCL2LBcl-X, bcl-xL, BCLXL, BCL-XL/S, bcl-xS, BCLXS, DKFZp781P2092
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Bcl-xL (Accession#: NP_612815.1; Met1-Arg212).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 598
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.