missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL-W/BCL2L2 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-BCL2L2-1A4, Novus Biologicals™

Code produit. 18374805 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
20 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18374805 20 μg 20µg
18360337 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18374805 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP31376320UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen BCL-W/BCL2L2
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-BCL2L2-1A4
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Accession No. Q92843
Gene Alias Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 599
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.