missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1526, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 604-MSM6-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Bcl-6 | |
| Nuclear | |
| BCL6/1526 | |
| Unconjugated | |
| NP_001124317 | |
| Mouse | |
| 95kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 604 | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| BCL6 | |
| Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) | |
| Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto