missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCKDK Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18404309 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18404309 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18404309 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299564C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

BCKDK Polyclonal antibody specifically detects BCKDK in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BCKDK
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BCKDHKIN, branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase, branched chain ketoacid dehydrogenase kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.4, mitochondrial
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human BCKDK.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10295
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.