missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BBS5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£151.00 - £366.00
Specifica
| Antigen | BBS5 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18382314
|
Novus Biologicals
NBP3-04691-20UL |
20 μL |
£151.00
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18360047
|
Novus Biologicals
NBP3-04691-100UL |
100 μL |
£366.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
BBS5 Polyclonal specifically detects BBS5 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| BBS5 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Bardet-Biedl syndrome 5, Bardet-Biedl syndrome 5 protein, DKFZp762I194 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-341 of human BBS5 (NP_689597.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Vision | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 129880 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto