missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bax Antibody (2D2) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-44418
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Bax Monoclonal antibody specifically detects Bax in Human, Monkey, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Bax | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey, Mouse (Negative), Rat (Negative) | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2D2 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL | |
| apoptosis regulator BAX, BCL2-associated X protein, Bcl2-L-4, BCL2L4bcl2-L-4, Bcl-2-like protein 4 | |
| A synthetic peptide, aa 3-16 (Cys-GSGEQPRGGGPTSS) of human bax protein. (Uniprot: Q07812) | |
| 7 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 581 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering