missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BASP1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18342733 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18342733 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18342733 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP299048F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

BASP1 Polyclonal specifically detects BASP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BASP1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias brain abundant, membrane attached signal protein 1,22 kDa neuronal tissue-enriched acidic protein, brain acid-soluble protein 1, CAP-23, CAP23brain acid soluble protein 1, NAP-22, NAP22MGC8555, Neuronal axonal membrane protein NAP-22, neuronal tissue-enriched acidic protein
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human BASP1.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10409
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.