missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | BAG3 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 8P3W7 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Gene Alias | BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human BAG3 (O95817). |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?