missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-1/CD80 Antibody (16C10), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18378061 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18378061 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18378061 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP312027UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

B7-1/CD80 Monoclonal antibody specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen B7-1/CD80
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 16C10
Conjugate DyLight 350
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was generated by immunization of cynomolgus monkeys with human B7.1 antigen.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 941
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.