missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B4GALT6 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18367783 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18367783 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18367783 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299252AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

B4GALT6 Polyclonal specifically detects B4GALT6 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen B4GALT6
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias B4Gal-T6, beta-1,4-galactosyltransferase 6, Beta-1,4-GalTase 6, Beta4Gal-T6, beta4GalT-VI, EC 2.4.1.-, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 6, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 6, UDP-Gal:glucosylceramide beta-1,4-galactosyltransferase, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 6
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of mouse B4GALT6.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9331
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.