missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B3GALT5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA571477
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SSEA3 (stage-specific mouse embryonic antigen) is a cell-surface protein involved in cell differentiation. Cell surface antigens are powerful tools for characterizing the function and expression of developmentally regulated cells during both embryogenesis and oncogenesis.
Specifica
| B3GALT5 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| B3GALT5 | |
| Beta-1,3-galactosyltransferase 5; Beta-1,3-GalTase 5; Beta3Gal-T5; Beta3GalT5; b3Gal-T5; 241-; Beta-3-Gx-T5; UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase 5; UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,3-galactosyltransferase 5; B3GALT5 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 10317 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide | |
| Q9Y2C3 | |
| B3GALT5 | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 57-84 amino acids from the N-terminal region of human B3GALT5 | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto