missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
B-Raf Monoclonal antibody specifically detects B-Raf in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
| Antigen | B-Raf |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL4004 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gene Alias | 94 kDa B-raf protein, B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94), B-RAF1, BRAF1MGC126806, EC 2.7.11.1, MGC138284, murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1, NS7, p94, Proto-oncogene B-Raf, RAFB1, serine/threonine-protein kinase B-raf, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1FLJ95109 |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?