missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (MM0099-7F31), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18416215 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18416215 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18416215 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP212045JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal antibody specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Azurocidin/CAP37/HBP
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MM0099-7F31
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant Azurocidin/CAP37/HBP
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 566
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.