missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azocarmine G, TRC

Product Code. 30338495
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30338495 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30338495 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA932808250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Azocarmine G
CAS 25641-18-3
Molecular Formula C28 H18 N3 O6 S2 . Na
Quantity 250 mg
Synonym Benzo[a]phenazinium, 7-phenylsulfo-5-[(4-sulfophenyl)amino]-, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Benzo[a]phenazinium, 7-phenylsulfo-5-[(4-sulfophenyl)amino]-, inner salt, monosodium salt (9CI), C.I. Acid Red 101 (7CI), C.I. Acid Red 101, monosodium s
InChI Formula InChI=1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3c(nc4ccccc4[n+]3c5ccccc5)c6ccc(cc26)S(=O)(=O)[O-])cc1
IUPAC Name sodium;7-phenyl-5-(4-sulfonatoanilino)benzo[a]phenazin-7-ium-3-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 579.579
Formula Weight 579.053
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.