missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZD8797, MedChemExpress
Beskrivning
AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | AZD8797 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 911715-90-7 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H25N5OS2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | KAND567 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 150 mg/mL (371.69 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?