missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD1283, MedChemExpress

Product Code. 16492907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16492907

Brand: Medchem Express HY15799

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10; with binding IC50 of 11 nM.

AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10

Spécification

Chemical Name or Material AZD1283
CAS 919351-41-0
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H26N4O5S
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (212.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(OCC)=O)C=C(C#N)C(N2CCC(C(NS(=O)(CC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC2)=N1
Molecular Weight (g/mol) 470.54
Formula Weight 470.54
Percent Purity 98.01%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis