missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Microvolume Extended Micropipette Tips

Product Code. 11344315 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 to 10 μL
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11344315

Brand: Axygen™ TXL10L

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Axygen™ Microvolume Extended Micropipette Tips have an extended tip for easy access to narrow, deep wells.

Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.

  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Microvolume
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volume (Metric) 0.1 to 10 μL
Sterility Non-sterile
Color Clear
Certifications/Compliance USP 3127
Clean Claims DNase, Rnase Free
For Use With (Application) Allows recovery of costly samples with improved precision and accuracy
Features Maxymum Recovery™ surface
Tip Style Low Retention, Extended Length, Microvolume
Packaging 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
For Use With (Equipment) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2
Material Polypropylene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt