missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abeba™ Autoclavable Clogs 39620

Product Code. 15621268
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Unit Size:
1 pair
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15621268

Brand: Abeba™ 39620/46

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antistatic and autoclavable at 135°C for 5 minutes. High slip resistance. Washing at 60°C.

  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Green
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)

Spezifikation

Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Green
Size 46
Sole Features Slip-resistant
Style 39620
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt