missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atractyloside Dipotassium, TRC

Codice prodotto. 30339384
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30339384 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30339384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7945881MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Atractyloside Dipotassium
CAS 102130-43-8
Molecular Formula C30 H46 O16 S2 . 2K
Quantity 1 mg
Synonym (2beta,15alpha)-15-Hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3,4-di-O-sulfo-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-19-norkaur-16-en-18-oic Acid Dipotassium
InChI Formula InChI=1S/C30H46O16S2.2K/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19-,20?,21+,23-,24?,25?,26+,28-,29-,30-;;/m1../s1
SMILES CC(C)CC(=O)OC1[C@H](O[C@@H]2C[C@H]([C@H]3CC[C@@]45C[C@@H](CC[C@H]4[C@]3(C)C2)C(=C)[C@@H]5O)C(=O)O)OC(CO)[C@@H](OS(=O)(=O)O[K])C1OS(=O)(=O)O[K]
IUPAC Name [(2R,5R)-2-[[(1R,4R,5R,7R,9R,10S,13R,15S)-5-carboxy-15-hydroxy-9-methyl-14-methylidene-7-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecanyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)-3-(3-methylbutanoyloxy)-5-potassiooxysulfonyloxyoxan-4-yl]oxysulfonyloxypotassium
Molecular Weight (g/mol) 802.987
Formula Weight 802.134
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.