missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atorvastatin Isopropyl Ester, Mikromol™

Product Code. 30052023
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30052023 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052023 Supplier Mikromol Supplier No. MM0400.310025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Atorvastatin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Atorvastatin Isopropyl Ester
CAS 1035205-25-4
Analyte or Component Names Atorvastatin Isopropyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C36 H41 F N2 O5
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 1-Methylethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C36H41FN2O5/c1-23(2)34-33(36(43)38-28-13-9-6-10-14-28)32(25-11-7-5-8-12-25)35(26-15-17-27(37)18-16-26)39(34)20-19-29(40)21-30(41)22-31(42)44-24(3)4/h5-18,23-24,29-30,40-41H,19-22H2,1-4H3,(H,38,43)/t29-,30-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4
IUPAC Name propan-2-yl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molecular Weight (g/mol) 600.72
Quantity 25 mg
Formula Weight 600.3 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.