missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF6 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18425038 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18425038 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18425038 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176675G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ATF6 Polyclonal antibody specifically detects ATF6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATF6
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias activating transcription factor 6, Activating transcription factor 6 alpha, atf6 a, ATF6A, ATF6-alpha, cAMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ATF6. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of ATF6. Amino Acid Squence: HRHEVERTKSRRMTNN
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 22926
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.