missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AT-1002 TFA, MedChemExpress
Description
AT-1002 TFA, a 6-mer synthetic peptide, is a tight junction regulator and absorption enhancer.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | AT-1002 TFA |
| Physical Form | Solid |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H54F3N9O9S |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (40.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H]([C@H](CC)C)C(NCC(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 821.91 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?