missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Astrin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Description
Astrin Polyclonal antibody specifically detects Astrin in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | Astrin |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | Astrin, Deepest, hMAP126, MAP126mitotic spindle coiled-coil related protein, mitotic spindle associated protein p126, Mitotic spindle-associated protein p126, sperm associated antigen 5, sperm-associated antigen 5 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TNSISLNGPLRTDDLVREEVAPCMGDRFSEVAAVSEKPIFQESPSHLLEESPPNPCSEQLHCSKESLSSRTEAVREDLVPSESNAFLPSSVLWLSPSTALAADFRVNHVDPEEEIVEHGAMEEREMRFPTHPKESETEDQALVS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?