missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astemizole, MedChemExpress

Product Code. 16441457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16441457

Brand: Medchem Express HY12532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Astemizole (R 43512), a second-generation antihistamine drug to diminish allergic symptoms with a long duration of action, is a histamine H1-receptor antagonist, with an IC50 of 4 nM. Astemizole also shows potent hERG K+ channel blocking activity with an IC50 of 0.9 nM. Astemizole has antipruritic effects.

Astemizole (R 43512), a second-generation antihistamine drug to diminish allergic symptoms with a long duration of action, is a histamine H1-receptor antagonist, with an IC50 of 4 nM. Astemizole also shows potent hERG K+ channel blocking activity with an IC50 of 0.9 nM. Astemizole has antipruritic effects.

Spezifikation

Chemical Name or Material Astemizole
CAS 68844-77-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H31FN4O
Quantity 50 mg
Synonym R 43512
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (272.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CCN2CCC(NC3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(F)C=C5)CC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 458.57
Formula Weight 458.57
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt