missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASP-9521, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16480418

Marke: Medchem Express HY19903

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

Spezifikation

Chemical Name or Material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H26N2O3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Molecular Weight (g/mol) 330.42
Formula Weight 330.42
Percent Purity 96.39%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt